Tisk…
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 2850 CZK
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
3,4-Dimethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2033-89-8 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.16 Melting Point: 79-82° Boiling Point: 167°/14mm MDL No.: MFCD00008390
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17
Bod varu: 167 °C (14 mmHg)
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008390
CAS číslo: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4