Tisk…
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
H52407.03 H52407.06
H52407.03EA 3920 CZK
H52407.03 H52407.06
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Purity: 95% CAS No.: 16681-59-7 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.00 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 172° MDL No.: MFCD02179525
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Bod varu: 172 °C
Hustota: 1,649
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179525
CAS číslo: 16681-59-7