Tisk…
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186700100 186700500
ACRO186700100EA 5040 CZK
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008390
CAS číslo: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %