Tisk…
1-Bromodecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Decyl bromide
145785-100G 145785-500G 145785-2KG
SIAL145785-100GEA 878 CZK
SIAL145785-100G SIAL145785-500G SIAL145785-2KG
1-Bromodecane, Sigma-Aldrich®
1-Bromodecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000221
CAS číslo: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III