Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
S3522-1KG
S3522-250G
S3522-500G
SIALS3522-1KGEA
23210
CZK
SIALS3522-1KG
SIALS3522-250G
SIALS3522-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec:
NaH₂PO₄·H₂O MW: 137.99 Bod tání: 100 Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS číslo: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |