Tisk…
2,3-Dimethoxyphenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155250050 155250250
ACRO155250050EA 2960 CZK
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Dimethoxyphenol 99%
2,3-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
MDL Number: MFCD00008366
CAS číslo: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %