Tisk…
Kyselina močová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
U0881-100G U0881-10G U0881-25G
SIALU0881-100GEA 23100 CZK
SIALU0881-100G SIALU0881-10G SIALU0881-25G
Kyselina močová, Sigma-Aldrich®
Kyselina močová
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Bod tání: 436 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005712
CAS číslo: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014