1,4-Dimethoxybenzen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
A12822.0EEA
11430
CZK
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
1,4-Dimethoxybenzen ≥98%
1,4-Dimethoxybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Bod varu: 212 °C Bod tání: 54…58 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008401 CAS číslo: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |