Tisk…
1,4-Dimethoxybenzen 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 3940 CZK
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimethoxybenzen 99+%
1,4-Dimethoxybenzen
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 212,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…58 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008401
CAS číslo: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %