Tisk…
2-Thiouracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
T7750-1KG T7750-100G T7750-250G T7750-25G
SIALT7750-1KGEA 22370 CZK
SIALT7750-1KG SIALT7750-100G SIALT7750-250G SIALT7750-25G
2-Thiouracil, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Vzorec: C₄H₄N₂OS
Bod tání: 340 °C
MDL Number: MFCD00006039
CAS číslo: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504