Tisk…
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
H34395.03 H34395.06
H34395.03EA 1970 CZK
H34395.03 H34395.06
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3751-48-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 42-44° MDL No.: MFCD00060326
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060326
CAS číslo: 3751-48-2