3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34375.03
H34375.09
H34375.03EA
1100
CZK
H34375.03
H34375.09
3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
3-(o-Tolyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 22084-89-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00079773
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod tání: 101…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079773 CAS číslo: 22084-89-5 |