Tisk…
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
249548-100G 249548-5G
SIAL249548-100GEA 2680 CZK
SIAL249548-100G SIAL249548-5G
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Bod varu: ∼350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124 °C
Hustota: 1,441 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149271
CAS číslo: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464