1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
M-Clarity™ quality level = MQ200
20801-2.5KG
20801-25KG
SIAL20801-2.5KGEA
21470
CZK
SIAL20801-2.5KG
SIAL20801-25KG
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec:
C₈H₁₆Cl₆O₃ MW: 186.46 Bod varu: 167 Bod tání: 78 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179352 CAS číslo: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |