Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
713066-50G 713066-5G
SIAL713066-50GEA 10880 CZK
SIAL713066-50G SIAL713066-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec: C₈H₁₅IN₂
MW: 266,12 g/mol
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 223 °C
MDL Number: MFCD08276307
CAS číslo: 65039-05-6