Tisk…
N-(5-Bromopentyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
722499-25G 722499-5G
SIAL722499-25GEA 5390 CZK
SIAL722499-25G SIAL722499-5G
N-(5-Bromopentyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Vzorec: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
MDL Number: MFCD00060522
CAS číslo: 954-81-4