Tisk…
Molybdenum dioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
711209-10G 711209-50G
SIAL711209-10GEA 1550 CZK
SIAL711209-10G SIAL711209-50G
Molybdenum dioxide, Sigma-Aldrich®
Molybdenum dioxide
Vzorec: MoO₂
MW: 127,94 g/mol
Bod varu: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 770…795 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00014223
CAS číslo: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9