4-Bromo-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Amino-4-bromonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
A43405-25G
A43405-5G
SIALA43405-25GEA
5170
CZK
SIALA43405-25G
SIALA43405-5G
4-Bromo-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-naphthylamine
Vzorec:
C₁₀H₈BrN MW: 222,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004023 CAS číslo: 2298-07-9 EINECS: 218-944-9 |