Tisk…
4-Bromo-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
A43405-25G A43405-5G
SIALA43405-25GEA 5170 CZK
SIALA43405-25G SIALA43405-5G
4-Bromo-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
MDL Number: MFCD00004023
CAS číslo: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9