Tisk…
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
A22602-100G A22602-25G
SIALA22602-100GEA 2210 CZK
SIALA22602-100G SIALA22602-25G
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005442
CAS číslo: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II