Tisk…
3-Pyrroline tech. 85% (remainder pyrrolidine), technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole
H26072.06 H26072.03 H26072.14
H26072.06EA 4430 CZK
H26072.06 H26072.03 H26072.14
3-Pyrroline tech. 85% (remainder pyrrolidine), technická kvalita
3-Pyrroline
Purity: 85% CAS No.: 109-96-6 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Unpleasant Boiling Point: 90-91° Beilstein Reference: 103173 Merck Reference: 14,8017 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005213
Vzorec: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Bod varu: 90…91 °C
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0,902
Bod vzplanutí: –18 °C (0 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005213
CAS číslo: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,8017