Tisk…
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
W435600-1KG-K W435600-100G-K
SIALW435600-1KG-KEA 33890 CZK
SIALW435600-1KG-K SIALW435600-100G-K
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 155…156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1,515 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002960
CAS číslo: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04737