Tisk…
1,4-Butane diisothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
708909-1G 708909-5G
SIAL708909-1GEA 1940 CZK
SIAL708909-1G SIAL708909-5G
1,4-Butane diisothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1,4-Butane diisothiocyanate
Vzorec: C₆H₈N₂S₂
Bod varu: 102…104 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 124 °C
MDL Number: MFCD00041136
CAS číslo: 4430-51-7
UN: 2923
ADR: 8,III