Tisk…
2-Methoxyethyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
709123-1G 709123-5G
SIAL709123-1GEA 918 CZK
SIAL709123-1G SIAL709123-5G
2-Methoxyethyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₇NOS
MW: 117,17 g/mol
Bod varu: 88,5…92 °C (23.5 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041126
CAS číslo: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4