1,3-Dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Resorcinol dimethyl ether
A13380.22
A13380.36
A13380.22EA
944
CZK
A13380.22
A13380.36
1,3-Dimethoxybenzene ≥98%
1,3-Dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 151-10-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Characteristic
Melting Point: -52°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 878582
MDL No.: MFCD00008384
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 Bod varu: 217…218 °C Bod tání: –52 °C Hustota: 1.065 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008384 CAS číslo: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |