Tisk…
1,3-Dimethoxybenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
155231000 155235000
ACRO155231000EA 1190 CZK
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimethoxybenzene 99%
1,3-Dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 85…87 °C (7 mmHg)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008384
CAS číslo: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %