Tisk…
Škrob, rozpustný Potato
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 2050 CZK
A11961.36 A11961.0E
Škrob, rozpustný Potato
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14
Bod tání: 256…258 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799