Tisk…
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
P51478-1KG P51478-500G
SIALP51478-1KGEA 2240 CZK
SIALP51478-1KG SIALP51478-500G
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny propiónové
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009303
CAS číslo: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011