L(-)-Xylose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
851590-25G
851590-5G
SIAL851590-25GEA
7530
CZK
SIAL851590-25G
SIAL851590-5G
L(-)-Xylose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Xylose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ Bod varu: 331 °C (1013 hPa) Bod tání: 150…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151096 CAS číslo: 609-06-3 EINECS: 210-174-1 |