Tisk…
Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T53805-100G T53805-500G T53805-5G
SIALT53805-100GEA 4560 CZK
SIALT53805-100G SIALT53805-500G SIALT53805-5G
Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Bod varu: 85,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001842
CAS číslo: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09757