Tisk…
4-Iodobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
252123-25G 252123-5G
SIAL252123-25GEA 9130 CZK
SIAL252123-25G SIAL252123-5G
4-Iodobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Bod varu: 100 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 63…65 °C
MDL Number: MFCD00001058
CAS číslo: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II