Tisk…
4-Pentyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Pentyn-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
268992-5G 268992-25G
SIAL268992-5GEA 1610 CZK
SIAL268992-5G SIAL268992-25G
4-Pentyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Pentyn-2-ol
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,894 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004555
CAS číslo: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III