Tisk…
4-Bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
722421-1G 722421-5G
SIAL722421-1GEA 2770 CZK
SIAL722421-1G SIAL722421-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MDL Number: MFCD04112504
CAS číslo: 128071-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III