Tisk…
3-Methyl-1-butyne 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392740100 392740010
ACRO392740100EA 6000 CZK
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Vzorec: C₅H₈
Bod varu: 28 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,666 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039853
CAS číslo: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %