Tisk…

Akrylamid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Prop-2-enamide

A3553-100G A3553-500G A3553-1KG
SIALA3553-100GEA 2290 CZK
SIALA3553-100G SIALA3553-500G SIALA3553-1KG
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
MW: 71.08
Bod varu: 232
Bod tání: 84.5
Hustota: 1.122
Bod vzplanutí: 138
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008032
CAS číslo: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR