2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
721123-100ML
721123-1L
SIAL721123-100MLEA
3330
CZK
SIAL721123-100ML
SIAL721123-1L
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-butanol
Vzorec:
C₅H₁₂O Bod varu: 102 °C (1013 hPa) Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004478 CAS číslo: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3,II Merck Index: 13,07218 |