Tisk…
2-Amino-6-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
725064-1G 725064-5G
SIAL725064-1GEA 2840 CZK
SIAL725064-1G SIAL725064-5G
2-Amino-6-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
MDL Number: MFCD04114200
CAS číslo: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III