Tisk…
2-Amino-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A75684-10G A75684-50G
SIALA75684-10GEA 1290 CZK
SIALA75684-10G SIALA75684-50G
2-Amino-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108.14
Bod varu: 227.1
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006328
CAS číslo: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III