Tisk…
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
I5879-100MG I5879-250MG I5879-1G I5879-5G
SIALI5879-100MGEA 2290 CZK
SIALI5879-100MG SIALI5879-250MG SIALI5879-1G SIALI5879-5G
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Sigma-Aldrich®
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
Bod tání: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS číslo: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3