Tisk…
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: IBMX
I7018-100MG I7018-250MG I7018-1G
SIALI7018-100MGEA 7170 CZK
SIALI7018-100MG SIALI7018-250MG SIALI7018-1G
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Sigma-Aldrich®
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,25 g/mol
Bod tání: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS číslo: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3