Tisk…
2,3-Difluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
718173-1G 718173-5G
SIAL718173-1GEA 1690 CZK
SIAL718173-1G SIAL718173-5G
2,3-Difluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
MDL Number: MFCD04114143
CAS číslo: 1513-66-2
UN: 1993
ADR: 3,III