Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A41607-100G A41607-5G
SIALA41607-100GEA 1960 CZK
SIALA41607-100G SIALA41607-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007718
CAS číslo: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III