Tisk…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
464007-1G 464007-5G
SIAL464007-1GEA 3480 CZK
SIAL464007-1G SIAL464007-5G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MDL Number: MFCD00190166
CAS číslo: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II