Tisk…
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W519308-4KG W519308-SAMPLE
SIALW519308-4KGEA 11800 CZK
SIALW519308-4KG SIALW519308-SAMPLE
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-buten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002933
CAS číslo: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III