3-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
M9281-100MG
M9281-500MG
SIALM9281-100MGEA
6420
CZK
SIALM9281-100MG
SIALM9281-500MG
3-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
3-Methyladenine
Vzorec:
C₆H₇N₅ |
MDL Number:
MFCD00010531 CAS číslo: 5142-23-4 EINECS: 225-908-6 |