Tisk…
4-Pentynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
232211-1G 232211-5G
SIAL232211-1GEA 1940 CZK
SIAL232211-1G SIAL232211-5G
4-Pentynoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: 57 °C
MDL Number: MFCD00004407
CAS číslo: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II