Tisk…
2-Bromo-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
722413-1G 722413-5G
SIAL722413-1GEA 2280 CZK
SIAL722413-1G SIAL722413-5G
2-Bromo-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD03840757
CAS číslo: 22918-01-0