Tisk…
Kyselina benzensulfonová
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
93792-500G 93792-1KG
SIAL93792-500GEA 0 CZK
SIAL93792-500G SIAL93792-1KG
Kyselina benzensulfonová
Kyselina benzensulfonová
Vzorec: C₆H₆O₃S
MW: 158.18
Bod varu: 319
Bod tání: 50
Hustota: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070