Tisk…
Peroxodisíran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
A3678-100G A3678-25G
SIALA3678-100GEA 6520 CZK
SIALA3678-100G SIALA3678-25G
Peroxodisíran amonný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
Bod tání: 120 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM