Tisk…
1,7-Dimethylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
D5385-100MG D5385-500MG
SIALD5385-100MGEA 6280 CZK
SIALD5385-100MG SIALD5385-500MG
1,7-Dimethylxanthine, Sigma-Aldrich®
1,7-Dimethylxanthine
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
MDL Number: MFCD00005727
CAS číslo: 611-59-6
EINECS: 210-271-9