Tisk…
Xanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
X0626-10G X0626-25G X0626-5G
SIALX0626-10GEA 4970 CZK
SIALX0626-10G SIALX0626-25G SIALX0626-5G
Xanthine, Sigma-Aldrich®
Xanthine
Vzorec: C₅H₄N₄O₂
MW: 152.11
MDL Number: MFCD00078453
CAS číslo: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193